Orders LinkContactUsLinkComponent
Filterkroezen
Filterkroezen
30 ml, 1, 30 mm
Catalogus # LENZ07185130
Leverancier:   Lenz Laborglas
Filterkroezen
Catalogus # LENZ07185130
Leverancier:  Lenz Laborglas
Filterkroezen
Filterkroezen
30 ml, 1, 30 mm
Price
18,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Filtration crucibles made of high quality borosilicate glass 3,3.
Documents
Specificaties
  • Ø plaat:
    30 mm
  • Porositeit:
    1
  • Capaciteit:
    30 ml
  • Seq:
    02
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.