Orders LinkContactUsLinkComponent
Filterkroezen
Filterkroezen
15 ml, 1, 23 mm
Catalogus # LENZ07185123
Leverancier:   Lenz Laborglas
Filterkroezen
Catalogus # LENZ07185123
Leverancier:  Lenz Laborglas
Filterkroezen
Filterkroezen
15 ml, 1, 23 mm
Price
17,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Filtration crucibles made of high quality borosilicate glass 3,3.
Documents
Specificaties
  • Ø plaat:
    23 mm
  • Porositeit:
    1
  • Capaciteit:
    15 ml
  • Seq:
    01