Semi-solid samplers, MaxiCorer
Semi-solid sampler, Roestvrij staal 316, 300 mm, 200 mm, 25 mm
Catalogus # SAMP7010A-01
Leverancier: Sampling Systems
Ga naar:
Product Details & Documents
The MaxiCorer can be used for sampling or dispensing small quantities of products. This designed for powders and granules, as well as for semi-solids such as cheese and thick grease in production, quality control or laboratories.
- Fast and efficent core sampler
- Long and curved blade construction
- Hygienic design that can be easily cleaned
Specificaties
- Ø:25 mm
- Onderdompeldiepte:200 mm
- Omschrijving:Semi-solid sampler
- Lengte:300 mm
- Materiaal:Roestvrij staal 316
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.