Orders LinkContactUsLinkComponent
Potterbuizen
Potterbuizen
50 ml, 32×195 mm
Catalog # KART6150
Supplier:   KARTELL
Potterbuizen
Catalog # KART6150
Supplier:  KARTELL
Potterbuizen
Potterbuizen
50 ml, 32×195 mm
Price
220,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
 : Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications
  • Ø inw.×h:
    32×195 mm
  • Capaciteit:
    50 ml
  • Seq:
    06