Orders LinkContactUsLinkComponent
Potterbuizen
Potterbuizen
10 ml, 15×150 mm
Catalogus # KART6110
Leverancier:   KARTELL
Potterbuizen
Catalogus # KART6110
Leverancier:  KARTELL
Potterbuizen
Potterbuizen
10 ml, 15×150 mm
Price
129,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
 : Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Ø inw.×h:
    15×150 mm
  • Capaciteit:
    10 ml
  • Seq:
    03