Orders LinkContactUsLinkComponent
Potterbuizen
Potterbuizen
5 ml, 12×135 mm
N° de catalogue KART6105
Fournisseur:   KARTELL
Potterbuizen
N° de catalogue KART6105
Fournisseur:  KARTELL
Potterbuizen
Potterbuizen
5 ml, 12×135 mm
Prix
122,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications
  • Ø inw.×h:
    12×135 mm
  • Capaciteit:
    5 ml
  • Seq:
    02