Orders LinkContactUsLinkComponent
Potterbuizen
Potterbuizen
2 ml, 8×120 mm
Catalogus # KART6102
Leverancier:   KARTELL
Potterbuizen
Catalogus # KART6102
Leverancier:  KARTELL
Potterbuizen
Potterbuizen
2 ml, 8×120 mm
Price
104,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Ø inw.×h:
    8×120 mm
  • Capaciteit:
    2 ml
  • Seq:
    01