Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Reactievaten

Reactievaten

10000 ml, 280 mm, 335 mm
  LENZ06005488
Reactievaten
  LENZ06005488
Reactievaten

10000 ml, 280 mm, 335 mm

 
831,00 €
   
1 * 1 ST
 

Flask, round bottom, DURAN®, borosilicate glass, with flat flange with groove for vacuum use.

  • Uitstekend bestand tegen chemicaliën
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Minimale warmteuitzetting en daardoor beperkt bestand tegen wisselende hoge temperaturen

Maximum operating pressure at 250 °C: 1,0 bar for 2000/4000 and 6000 ml; 0,5 bar for 10000/20000 ml.

Caution: Opmerking: bij een maximale bedrijfstemperatuur van 250 °C en bij toegestane bedrijfsdruk mag het temperatuurverschil in het glas van reageerbuizen met vlakke flens niet meer dan 30 °C bedragen.

Documents

 
  • Ø uitw.:
    280 mm
  • Capaciteit:
    10000 ml
  • Hoogte:
    335 mm