Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Reactievaten

4000 ml, 206 mm, 265 mm
  201-0122
Reactievaten
  201-0122
Reactievaten

4000 ml, 206 mm, 265 mm

 
385,00 €
   
1 * 1 ST
 

Flask, round bottom, DURAN®, borosilicate glass, with flat flange with groove for vacuum use.

  • Uitstekend bestand tegen chemicaliën
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Minimale warmteuitzetting en daardoor beperkt bestand tegen wisselende hoge temperaturen

Maximum operating pressure at 250 °C: 1,0 bar for 2000/4000 and 6000 ml; 0,5 bar for 10000/20000 ml.

 : Opmerking: bij een maximale bedrijfstemperatuur van 250 °C en bij toegestane bedrijfsdruk mag het temperatuurverschil in het glas van reageerbuizen met vlakke flens niet meer dan 30 °C bedragen.

 
  • Ø uitw.:
    206 mm
  • Capaciteit:
    4000 ml
  • Hoogte:
    265 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.