Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Reactievaten

1000 ml, 131 mm, 175 mm
  LENZ06005170
Reactievaten
  LENZ06005170
Reactievaten

1000 ml, 131 mm, 175 mm

 
177,00 €
   
1 * 1 ST
 

Flask, round bottom, DURAN®, borosilicate glass, with flat flange with groove for vacuum use.

  • Uitstekend bestand tegen chemicaliën
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Minimale warmteuitzetting en daardoor beperkt bestand tegen wisselende hoge temperaturen

Maximum operating pressure at 250 °C: 1,0 bar for 2000/4000 and 6000 ml; 0,5 bar for 10000/20000 ml.

 : Opmerking: bij een maximale bedrijfstemperatuur van 250 °C en bij toegestane bedrijfsdruk mag het temperatuurverschil in het glas van reageerbuizen met vlakke flens niet meer dan 30 °C bedragen.

 
  • Ø uitw.:
    131 mm
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Hoogte:
    175 mm