Reactievat, cilindrisch
20000 ml, laboratory flange LF 150, 250 mm, 640 mm
Catalog # LENZ06001494
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met gemakkelijk afleesbare schaalverdeling en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef.
Specifications
- Ø uitw.:250 mm
- Met:laboratory flange LF 150
- Capaciteit:20000 ml
- Hoogte:640 mm
- Seq:36