Reactievat, cilindrisch
10000 ml, laboratory flange LF 150, 250 mm, 420 mm
LENZ06001488
Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met gemakkelijk afleesbare schaalverdeling en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef.
- Ø uitw.:250 mm
- Met:laboratory flange LF 150
- Capaciteit:10000 ml
- Hoogte:420 mm
- Seq:34