Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Reactievat, cilindrisch

2000 ml, laboratory flange LF 150, 160 mm, 210 mm
  LENZ06001473
Reactievat, cilindrisch
  LENZ06001473
Reactievat, cilindrisch
Reactievat, cilindrisch

2000 ml, laboratory flange LF 150, 160 mm, 210 mm

 
540,00 €
   
1 * 1 ST
 

Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.

  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen

Met gemakkelijk afleesbare schaalverdeling en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef.

 
  • Ø uitw.:
    160 mm
  • Met:
    laboratory flange LF 150
  • Capaciteit:
    2000 ml
  • Hoogte:
    210 mm
  • Seq:
    26