Reactievat, cilindrisch
500 ml, Laboratorium flens LF 100, 105 mm, 160 mm
201-1160
Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met gemakkelijk afleesbare schaalverdeling en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef.
- Ø uitw.:105 mm
- Met:Laboratorium flens LF 100
- Capaciteit:500 ml
- Hoogte:160 mm
- Seq:22