Reactievat, cilindrisch
1000 ml, laboratory flange LF 60, 105 mm, 260 mm
Catalogus # LENZ06001170
Leverancier: Lenz Laborglas
Ga naar:
Product Details & Documents
Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met gemakkelijk afleesbare schaalverdeling en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef.
Documents
BSE TSE Glass Columns
Certificats BSE/TSE
Specificaties
- Ø uitw.:105 mm
- Met:laboratory flange LF 60
- Capaciteit:1000 ml
- Hoogte:260 mm
- Seq:23