Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Reactievat, cilindrisch

10000 ml, laboratory flange LF 150, 250 mm, 410 mm
N° de catalogue LENZ06000488
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Reactievat, cilindrisch
N° de catalogue LENZ06000488
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Reactievat, cilindrisch
Reactievat, cilindrisch

10000 ml, laboratory flange LF 150, 250 mm, 410 mm

Prix
1 090,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.

  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen

Met gemakkelijk afleesbare schaalverdeling en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef.

Documents

Spécifications
  • Ø uitw.:
    250 mm
  • Met:
    laboratory flange LF 150
  • Capaciteit:
    10000 ml
  • Hoogte:
    410 mm
  • Seq:
    14
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.