Reactievat, cilindrisch
250 ml, laboratory flange LF 100, 105 mm, 130 mm
Catalogus # LENZ06000249
Leverancier: Lenz Laborglas
Ga naar:
Product Details & Documents
Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met gemakkelijk afleesbare schaalverdeling en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef.
Specificaties
- Ø uitw.:105 mm
- Met:laboratory flange LF 100
- Capaciteit:250 ml
- Hoogte:130 mm