Reactievat, cilindrisch
500 ml, laboratory flange LF 60, 65 mm, 230 mm
LENZ06000158
Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met gemakkelijk afleesbare schaalverdeling en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef.
- Ø uitw.:65 mm
- Met:laboratory flange LF 60
- Capaciteit:500 ml
- Hoogte:230 mm
- Seq:04