Orders LinkContactUsLinkComponent
Containers, met schroefdop
Containers, met schroefdop
60 ml, Niet-steriel, met witte lepel, rood, 38 mm, 65 mm, Bulk
Catalogus # KART0563200
Leverancier:   KARTELL
Containers, met schroefdop
Catalogus # KART0563200
Leverancier:  KARTELL
Containers, met schroefdop
Containers, met schroefdop
60 ml, Niet-steriel, met witte lepel, rood, 38 mm, 65 mm, Bulk
Price
349,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Made of PS, with PE screw cap and spoon.
  • Disposable
  • Available sterile or non sterile
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
Specificaties
  • Ø uitw.:
    38 mm
  • Verpakt:
    Bulk
  • Type:
    Niet-steriel, met witte lepel
  • Capaciteit:
    60 ml
  • Hoogte:
    65 mm
  • Seq:
    03
  • Kleur dop:
    rood