Pyknometer, gejusteerd
5 ml
Catalogus # LENZ05630210
Leverancier: Lenz Laborglas
Ga naar:
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3. DURAN®, Gay-Lussac type.
- The density bottles (pycnometers) are individually engraved with the actual capacity, with an accuracy of 0,001 cm³
- The top of stopper is ground and polished for ease of wiping clean
- Stopper is size NS 10/19 with capillary
* DIN ISO 3507
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-certificaten
Specificaties
- Volume (nom.):5 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.