Containers, met schroefdop
30 ml, Niet-steriel, met witte lepel, wit, 25 mm, 90 mm, Bulk
Catalogus # KART5621
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Made of PS, with PE screw cap and spoon.
- Disposable
- Available sterile or non sterile
- Good chemical resistance
- Lightweight
Specificaties
- Ø uitw.:25 mm
- Verpakt:Bulk
- Type:Niet-steriel, met witte lepel
- Capaciteit:30 ml
- Hoogte:90 mm
- Seq:02
- Kleur dop:wit
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.