Orders LinkContactUsLinkComponent
Weegpotjes
Weegpotjes
350 ml, 75×95 mm, 80/12
Catalog # 611-9318
Supplier:   Lenz Laborglas
Weegpotjes
Catalog # 611-9318
Supplier:  Lenz Laborglas
Weegpotjes
Weegpotjes
350 ml, 75×95 mm, 80/12
Price
72,10 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas.
  • Met verwisselbare dop
  • Slijping aan de buitenkant verbetert de materiaaloverdracht en verkleint het risico van materiaalverontreiniging van de dop
  • Leverbaar als laag, middelhoog of hoog model
Documents
Specifications
  • Ø×h:
    75×95 mm
  • (NS):
    80/12
  • Capaciteit:
    350 ml