Orders LinkContactUsLinkComponent
Weegpotjes
Weegpotjes
175 ml, 75×50 mm, 80/12
Catalogus # 611-9325
Leverancier:   Lenz Laborglas
Weegpotjes
Catalogus # 611-9325
Leverancier:  Lenz Laborglas
Weegpotjes
Weegpotjes
175 ml, 75×50 mm, 80/12
Price
61,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas.
  • Met verwisselbare dop
  • Slijping aan de buitenkant verbetert de materiaaloverdracht en verkleint het risico van materiaalverontreiniging van de dop
  • Leverbaar als laag, middelhoog of hoog model
Documents
Specificaties
  • Ø×h:
    75×50 mm
  • (NS):
    80/12
  • Capaciteit:
    175 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.