Orders LinkContactUsLinkComponent
Weegpotjes
25 ml, 30×50 mm, 34/12
Catalogus # 611-9324
Leverancier:   Lenz Laborglas
Weegpotjes
Catalogus # 611-9324
Leverancier:  Lenz Laborglas
Weegpotjes
Weegpotjes
25 ml, 30×50 mm, 34/12
Price
159,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 6 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas.
  • Met verwisselbare dop
  • Slijping aan de buitenkant verbetert de materiaaloverdracht en verkleint het risico van materiaalverontreiniging van de dop
  • Leverbaar als laag, middelhoog of hoog model
Documents
Specificaties
  • Ø×h:
    30×50 mm
  • (NS):
    34/12
  • Capaciteit:
    25 ml