Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tube sprayers
Test tube sprayers
Complete sprayer, 12 ml
Catalogus # LENZ05471200
Leverancier:   Lenz Laborglas
Test tube sprayers
Catalogus # LENZ05471200
Leverancier:  Lenz Laborglas
Test tube sprayers
Test tube sprayers
Complete sprayer, 12 ml
Price
75,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These test tube sprayers are made of DURAN®, borosilicate glass.
Levering: Complete sprayer consists of test tube and sprayer head, with clamp and rubber bulb.
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Complete sprayer, 12 ml
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Test tube for head 6 ml, NS 14/23
    Test tube for head 6 ml, NS 14/23
    LENZ05470606
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 9,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Sprayer head, 6 ml, NS 14/23
    Sprayer head, 6 ml, NS 14/23
    LENZ05470605
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 52,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Sprayer head, 12 ml, NS 19/26
    Sprayer head, 12 ml, NS 19/26
    LENZ05471205
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 54,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Test tube for head 12 ml, NS 19/26
    Test tube for head 12 ml, NS 19/26
    LENZ05471206
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 10,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Rubber bulb
    Rubber bulb
    LENZ05470005
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 17,00 €