Orders LinkContactUsLinkComponent
Extractie-inserts
Extractie-inserts
Extraction insert for solids, for extractor 100 ml capacity (250 ml volume)
Catalogus # LENZ05431202
Leverancier:   Lenz Laborglas
Extractie-inserts
Catalogus # LENZ05431202
Leverancier:  Lenz Laborglas
Extractie-inserts
Extractie-inserts
Extraction insert for solids, for extractor 100 ml capacity (250 ml volume)
Price
45,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Glass insert with bores for solids.
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Extraction insert for solids, for extractor 100 ml capacity (250 ml volume)
  • Seq:
    11
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.