Orders LinkContactUsLinkComponent
Extractors for solids
Extractors for solids
100 ml, 250 ml, 45/40 NS
Catalogus # LENZ05431037
Leverancier:   Lenz Laborglas
Extractors for solids
Catalogus # LENZ05431037
Leverancier:  Lenz Laborglas
Extractors for solids
Extractors for solids
100 ml, 250 ml, 45/40 NS
Price
268,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For the extraction of solids (warm).
The complete apparatuses are consisting of:
Extractor head with glass thimbles for solids, Dimroth condenser, with thread GL 14, round bottom flask.
Documents
Specificaties
  • Extractorinhoud:
    100 ml
  • Huls:
    45/40 NS
  • Seq:
    02
  • Kolfinhoud:
    250 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.