Orders LinkContactUsLinkComponent
Raschig ringen
Raschig ringen
Raschig ring, 5 mm, 5 mm
Catalogus # LENZ05127005
Leverancier:   Lenz Laborglas
Raschig ringen
Catalogus # LENZ05127005
Leverancier:  Lenz Laborglas
Raschig ringen
Raschig ringen
Raschig ring, 5 mm, 5 mm
Price
138,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Natronkalkglas.
  • Om kolommen te vullen
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hoge thermische bestendigheid
Specificaties
  • Ø uitw.:
    5 mm
  • Omschrijving:
    Raschig ring
  • Hoogte:
    5 mm