Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Glass beads

Glass beads

Glass beads, solid, 8 mm
Catalogus # 201-0524
Leverancier:   Lenz Laborglas
Glass beads
Catalogus # 201-0524
Leverancier:  Lenz Laborglas
Glass beads
Glass beads

Glass beads, solid, 8 mm

Price
61,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents

Solid soda-lime glass.

Specificaties
  • Ø:
    8 mm
  • Omschrijving:
    Glass beads, solid
  • Seq:
    06
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.