Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Glass beads

Glass beads

Glass beads, solid, 2 mm
Catalogus # LENZ05124002
Leverancier:   Lenz Laborglas
Glass beads
Catalogus # LENZ05124002
Leverancier:  Lenz Laborglas
Glass beads
Glass beads

Glass beads, solid, 2 mm

Price
35,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents

Solid soda-lime glass.

Specificaties
  • Ø:
    2 mm
  • Omschrijving:
    Glass beads, solid
  • Seq:
    01
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.