Discovery® Classical C18 HPLC Columns
Classical C18 HPLC columns, Analytisch, C18 (ODS or Octadecyl), RP-Amide, Roestvrij staal, 180 Å, 5 µm, 4,6 mm, 150 mm
Catalogus # 504955.
Leverancier: Merck
Ga naar:
Product Details & Documents
The Discovery® C18 columns provide the best suitable selectivity for many applications.
- Excellent peak shape for all compounds
- Very high stability
- No-bleed properties for LC-MS applications
- Impurity: <10 ppm metals
- Surface coverage: 3 µmol/m²
Designed to meet the exacting requirements of pharmaceutical analysis and purification. Discovery® columns are also ideal for all application segments requiring reversed phase HPLC.
Bestelinformatie: Column test certificate available inside the box.
Specificaties
- Kolomtype:Analytisch
- Ø inw.:4,6 mm
- Partikelgrootte:5 µm
- Poriëngrootte:180 Å
- Omschrijving:Classical C18 HPLC columns
- Lengte:150 mm
- Seq:10
- Kolombehuizing:Roestvrij staal
- Fase:C18 (ODS or Octadecyl), RP-Amide
- pH-bereik:2 - 8
- Oppervlakte:200 m²/g
- Temperatuurlimiet:≤70 °C
- Cat. No.:504955.
- Koolstofgehalte:12%
- USP code:L1
- Applicatie:Small molecule separation, Food and beverage, HPLC and LC/MS suitable
- Max. druk:400 bar
- Shipping conditions:34% water/76% methanol
- Endcapping:Neen
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.