Disposable bailers
Disposable bailers, HDPE, 1000 ml, 40 mm, 950 mm
SAMP5040A-1000
Wegwerpbare vaten ontworpen voor bemonstering uit putten of opslagsilo's.
: Individueel verpakt.
: Niet geschikt voor vloeistoffen met een hoge dichtheid.
- Ø:40 mm
- Capaciteit:1000 ml
- Omschrijving:Disposable bailers
- Lengte:950 mm
- Materiaal:HDPE