Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangen, PVC, K30
Slangen, PVC, K30
10,00 mm, 2,00 mm, 14,00 mm
Catalogus # KART3895
Leverancier:   KARTELL
Slangen, PVC, K30
Catalogus # KART3895
Leverancier:  KARTELL
Slangen, PVC, K30
Slangen, PVC, K30
10,00 mm, 2,00 mm, 14,00 mm
Price
130,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 20 m
Product Details & Documents
PVC, transparent. Flexible and transparent hoses manufactured in atoxic material.
  • Suitable for liquids transfer
  • Cadmium free
  • Temperature resistance: -5 to +50 °C
Shore hardness: 65 ±5
Specificaties
  • Buis ext.Ø:
    14,00 mm
  • Buis int.Ø:
    10,00 mm
  • Wanddikte:
    2,00 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.