Pasteurpipetten
3 ml, 154 mm, 0,50 ml, +, Individueel verpakt
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
PE, voor eenmalig gebruik, steriel of niet-steriel.
- PE-pipetten voor eenmalig gebruik, met ballon en schaalverdeling
- Het dunne uiteinde garandeert een nauwkeurige monsteroverdracht
- Niet-steriele pipetten zijn verkrijgbaar in multiverpakking; steriele pipetten zijn individueel verpakt
Let op: *Capillair
Specificaties
- Verpakt:Individueel verpakt
- Steriel:+
- Capaciteit:3 ml
- Lengte:154 mm
- Seq:3
- Schaalverdeling:0,50 ml