Orders LinkContactUsLinkComponent
Sleeve Sampler
Heavy duty handle, Roestvrij staal 316L, 1000 mm
  SAMP1035A-1000
Sleeve Sampler
  SAMP1035A-1000
Sleeve Sampler
Sleeve Sampler
Heavy duty handle, Roestvrij staal 316L, 1000 mm
292,00 €
1 * 1 ST
The sleeve sampler is specially designed for large volumes at great depths.
  • Adjustable length and bright finish design
  • Extremely strong and robust extension rods
Suitable for free-flowing powders and granules.
  • Omschrijving:
    Heavy duty handle
  • Lengte:
    1000 mm
  • Materiaal:
    Roestvrij staal 316L
  • Seq:
    04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.