Screw thread vials
10,00 ml, Flat bottom, 22×50 mm, Glas, helder, Neen, Screw, 18-400
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
These flat bottom screw thread vials are made of ultra clear borosilicate glass.
- Fully autoclavable
Bestelinformatie: Caps are supplied separately.
Verpakking: Supplied in trays individually shrink-wrapped.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Inclusief dop:Neen
- Sluiting diam:18-400
- Ø×h:22×50 mm
- Capaciteit:10,00 ml
- Kleur:helder
- Materiaal:Glas
- Soort dop:Screw
- Bodem:Flat bottom
- Cat. No.:DELT900211
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.