Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortex schudapparaten, MS 3
MS 3 digital vortexmenger
  444-2541
 :   IKA
Vortex schudapparaten, MS 3
  444-2541
 :  IKA
Vortex schudapparaten, MS 3
Vortex schudapparaten, MS 3
MS 3 digital vortexmenger
1 030,00 €
1 * 1 ST
Compacte universele schudders voor mengtoepassingen met alle kleine recipiënten en microtiterplaten. Deze mengers beschikken over twee bedrijfsmodi.
  • Continugebruik of werking via touch-modus met standaardopzetstukken, MS 3 digital beschikt over timermodus
  • Detectie van opzetstuk
  • MS 3 digital heeft een timer met aftelfunctie, bereik van 1 s tot 999 min
Modus A: veilige werking met detectie van opzetstuk, het maximumtoerental van 3000 min⁻¹ is uitsluitend mogelijk bij gebruik van het standaardopzetstuk in de touch-modus. Bij gebruik van andere opzetstukken wordt het toerental begrensd tot 1300 min⁻¹.
Modus B: werking zonder detectie van opzetstuk, het maximumtoerental van 3000 min⁻¹ is mogelijk bij gebruik van alle opzetstukken. De mengers hebben een robuuste behuizing van gegoten zink en blijven bij elk toerental stabiel.
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
 : Beschermingsklasse conform DIN/EN 60529: IP 21.
 : MS 3 basic wordt geleverd met standaardopzetstuk voor reageerbuizen of kleine recipiënten tot 50 mm, universeel opzetstuk voor diverse inserts van schuim, insert voor enkelhandig gebruik in combinatie met universeel opzetstuk. MS 3 digital wordt geleverd met bovengenoemd pakket, plus opzetstuk voor microtiterplaten en insert voor reageerbuizen met 6 uitsparingen van Ø 12 mm.
 : Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
  • Omschrijving:
    MS 3 digital vortexmenger
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    444-2541
  • Toerentalbereik:
    0 - 3000 min⁻¹
  • Schudbeweging:
    Cirkelbeweging
  • Model:
    MS 3 digital
  • b×d×h:
    148×205×63 mm
  • Max. inhoud:
    0,5 kg inclusief opzetstuk
  • Motorvermogen opname/afgifte:
    10/8 W
  • Gewicht:
    2,9 kg
  • Cirkelbeweging:
    4,5 mm
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • 442-2233
    Standaard bevestiging voor reageerbuizen en recipiënten tot 50 mm Ø
    1 * 1 ST - 22,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 442-2234
    Bevestiging voor microtiterplaten
    1 * 1 ST - 68,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 444-0950
    Hechting voor PCR-plaat, 96-wells
    1 * 1 ST - 68,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 442-2235
    Universele bevestiging voor verschillende kunststofinzetstukken
    1 * 1 ST - 22,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 444-0013
    Met één hand te plaatsen insert, voor gebruik met 442-2235
    1 * 1 ST - 31,50 €
  •  
    Omschrijving
  • 444-0018
    Reageerbuisinzetstuk zonder gaten, voor gebruik met 442-2235
    1 * 1 ST - 33,50 €
  •  
    Omschrijving
  • 444-0015
    Reageerbuisinzetstuk, biedt plaats aan 14 buizen met Ø 10 mm, voor gebruik met 442-2235
    1 * 1 ST - 68,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 444-0017
    Reageerbuisinzetstuk, biedt plaats aan 4 buizen met Ø 16 mm, voor gebruik met 442-2235
    1 * 1 ST - 68,00 €
  •  
    Omschrijving
  • 444-0016
    Reageerbuisinzetstuk, biedt plaatst aan 6 buizen met Ø 12 mm, voor gebruik met 442-2235
    1 * 1 ST - 68,00 €
  •  
    Omschrijving
  • IKAA25005776
    For inserting into universal attachment, for tubes with a volume of 0,5 ml. Weight: 0,005 kg
    1 * 1 ST - 65,50 €