Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrolyte solutions, aqueous
Electrolyte solutions, aqueous
Electrolyte solution, L 9114 storage electrolyte solution, sterilized, 250 ml in DURAN® glass bottle, 250 mL
Catalogus # SCOI285138560
Leverancier:   SI Analytics
Electrolyte solutions, aqueous
Catalogus # SCOI285138560
Leverancier:  SI Analytics
CAS-nummer:  
Electrolyte solutions, aqueous
Electrolyte solutions, aqueous
Electrolyte solution, L 9114 storage electrolyte solution, sterilized, 250 ml in DURAN® glass bottle, 250 mL
CAS-nummer:  
Price
53,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Electrolyte aqueous solutions are used for reference electrodes, as electrolyte bridges and for storage.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    250 mL
  • Omschrijving:
    Electrolyte solution, L 9114 storage electrolyte solution, sterilized, 250 ml in DURAN® glass bottle
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.