Orders LinkContactUsLinkComponent
(±)-2-Butaanol ≥99%
(±)-2-Butaanol ≥99%
Glass bottle, 500 mL
Catalogus # A18658.AP
Ontvlambaar
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
(±)-2-Butaanol ≥99%
Catalogus # A18658.AP
CAS-nummer:  78-92-2
(±)-2-Butaanol ≥99%
(±)-2-Butaanol ≥99%
Glass bottle, 500 mL
CAS-nummer:  78-92-2
Price
31,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 78-92-2 Molecular Formula: CH3CH2CH(OH)CH3 Formula Weight: 74.12 Flash Point: 26°(79°F) Refractive Index: 1.3970 Odour: Sweet Melting Point: -115° Boiling Point: 98-101° Beilstein Reference: 1718765 Merck Reference: 14,1541 UN No.: 1120 MDL No.: MFCD00004569
Synoniemen:  (±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol
  • CAS-nummer:78-92-2
  • Formule:H₃CCH₂CH(OH)CH₃
  • MDL-nummer:MFCD00004569
  • Molecular Weight:74.12 g/mol
  • Merck index:14,1541
  • Kokend Pt:98…101 °C
  • Smelten Pt:–115 °C
  • Dichtheid:0,808
  • Flits Pt:26 °C (79 °F)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:201-158-5
  • UN:1120
  • ADR:3,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    500 mL
Specificaties