Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Mannose ≥99%
L(-)-Mannose ≥99%
Glass bottle for solids, 0,25 g
Catalogus # A17722.01
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
L(-)-Mannose ≥99%
Catalogus # A17722.01
CAS-nummer:  10030-80-5
L(-)-Mannose ≥99%
L(-)-Mannose ≥99%
Glass bottle for solids, 0,25 g
CAS-nummer:  10030-80-5
Price
55,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 0,25 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 10030-80-5 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 129-131° Beilstein Reference: 1724628
Synoniemen:  (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
  • CAS-nummer:10030-80-5
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00136021
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Kokend Pt:376 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:129…131 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:233-080-2
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    0,25 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.