Orders LinkContactUsLinkComponent
Kwikdichloride ≥98%
Kwikdichloride ≥98%
Glass bottle for solids, 1.000 g
Catalogus # A17472.0B
Giftig
Gezondheid
Corrosief
Milieu
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Kwikdichloride ≥98%
Catalogus # A17472.0B
CAS-nummer:  7487-94-7
Kwikdichloride ≥98%
Kwikdichloride ≥98%
Glass bottle for solids, 1.000 g
CAS-nummer:  7487-94-7
Price
695,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 7487-94-7 Molecular Formula: HgCl2 Formula Weight: 271.50 Refractive Index: 1.859 Odour: Odourless Boiling Point: 302° Merck Reference: 14,5876 UN No.: 1624 MDL No.: MFCD00011041
Synoniemen:  Mercuric chloride, Mercury Chloride, Mercury dichloride
  • CAS-nummer:7487-94-7
  • Formule:HgCl₂
  • MDL-nummer:MFCD00011041
  • Molecular Weight:271.5 g/mol
  • Merck index:14,5876
  • Kokend Pt:302 °C
  • Smelten Pt:280…282 °C
  • Dichtheid:5,4
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-299-8
  • UN:1624
  • ADR:6.1,II
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1.000 g
Specificaties