Acrylamide ≥98%
Glass bottle for solids, 2.500 g
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 79-06-1 Molecular Formula: CH2=CHCONH2 Formula Weight: 71.08 Flash Point: 138°(280°F) Odour: Odourless Boiling Point: 125°/25mm Beilstein Reference: 605349 Merck Reference: 14,129 UN No.: 2074 MDL No.: MFCD00008032
Synoniemen: Prop-2-enamide
- CAS-nummer:79-06-1
- Formule:C₃H₅NO
- MDL-nummer:MFCD00008032
- Molecular Weight:71.08 g/mol
- Merck index:14,129
- Kokend Pt:125 °C (25 mmHg)
- Smelten Pt:82…85 °C
- Dichtheid:1,322
- Flits Pt:138 °C (280 °F)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:201-173-7
- UN:2074
- ADR:6.1,III
Documents
Organic Building Blocks and Intermediates
Application Notes
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:2.500 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.