Methyl red
Glass bottle for solids, 100 g
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
CAS No.: 493-52-7 Molecular Formula: C15H15N3O2 Formula Weight: 269.30 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 750102 Merck Reference: 14,6119 MDL No.: MFCD00002425
Synonyms: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
- CAS Number:493-52-7
- Formula:C₁₅H₁₅N₃O₂
- MDL Number:MFCD00002425
- Molecular Weight:269.3 g/mol
- Merck Index:14,6119
- Melting Pt:179…182 °C
- Density:1,31 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Kamertemperatuur
- EINECS:207-776-1
Specifications
Specifications
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:100 g
Specifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.