Orders LinkContactUsLinkComponent
PIPES ≥98%
PIPES ≥98%
Glass bottle for solids, 500 g
Catalogus # A16090.36
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
PIPES ≥98%
Catalogus # A16090.36
CAS-nummer:  5625-37-6
PIPES ≥98%
PIPES ≥98%
Glass bottle for solids, 500 g
CAS-nummer:  5625-37-6
Price
456,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 5625-37-6 Molecular Formula: C8H18N2O6S2 Formula Weight: 302.37 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 817713 Merck Reference: 14,7479 MDL No.: MFCD00006159
Synoniemen:  Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
  • CAS-nummer:5625-37-6
  • Formule:C₈H₁₈N₂O₆S₂
  • MDL-nummer:MFCD00006159
  • Molecular Weight:302.37 g/mol
  • Merck index:14,7479
  • Kokend Pt:499 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:>300 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:227-057-6
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    500 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.