Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Methoxybenzonitrile ≥99%
4-Methoxybenzonitrile ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # A15945.22
Giftig
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
4-Methoxybenzonitrile ≥99%
Catalogus # A15945.22
CAS-nummer:  874-90-8
4-Methoxybenzonitrile ≥99%
4-Methoxybenzonitrile ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  874-90-8
Price
284,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 874-90-8 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Odour: Almond-like Melting Point: 57-61° Boiling Point: 256-257° Beilstein Reference: 508117 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001818
Synoniemen:  4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
  • CAS-nummer:874-90-8
  • Formule:C₈H₇NO
  • MDL-nummer:MFCD00001818
  • Molecular Weight:133.15 g/mol
  • Kokend Pt:256…257 °C
  • Smelten Pt:57…61 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:212-871-6
  • UN:3439
  • ADR:6.1,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.