Cyclohexanon ≥99%
Glass bottle, 500 mL
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexanon ≥99%
Catalogus # A15607.AP
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 108-94-1
Ga naar:
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 108-94-1 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.4507 Melting Point: -26° Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 385735 Merck Reference: 14,2726 UN No.: 1915 MDL No.: MFCD00001625
Synoniemen: Pimelic Ketone
- CAS-nummer:108-94-1
- Formule:C₆H₁₀(=O)
- MDL-nummer:MFCD00001625
- Molecular Weight:98.14 g/mol
- Merck index:14,2726
- Kokend Pt:154…156 °C
- Smelten Pt:–26 °C
- Dichtheid:0,948
- Flits Pt:47 °C (116 °F)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:203-631-1
- UN:1915
- ADR:3,III
- BEREIKEN:01-2119453616-35
Documents
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:500 mL
- Cat. No.:A15607.AP
- Milieu certificering:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
- Environmentally Preferable:Veiligere gezondheid van mens en milieu
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.