Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclohexanon ≥99%
Glass bottle, 2.500 mL
Catalogus # A15607.0F
Ontvlambaar
Irriterend
   Veiligere gezondheid van mens en milieu
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Cyclohexanon ≥99%
Catalogus # A15607.0F
   Veiligere gezondheid van mens en milieu
CAS-nummer:  108-94-1
Cyclohexanon ≥99%
Cyclohexanon ≥99%
Glass bottle, 2.500 mL
CAS-nummer:  108-94-1
Price
98,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2.500 mL
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 108-94-1 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.4507 Melting Point: -26° Boiling Point: 154-156° Beilstein Reference: 385735 Merck Reference: 14,2726 UN No.: 1915 MDL No.: MFCD00001625
Synoniemen:  Pimelic Ketone
  • CAS-nummer:108-94-1
  • Formule:C₆H₁₀(=O)
  • MDL-nummer:MFCD00001625
  • Molecular Weight:98.14 g/mol
  • Merck index:14,2726
  • Kokend Pt:154…156 °C
  • Smelten Pt:–26 °C
  • Dichtheid:0,948
  • Flits Pt:47 °C (116 °F)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:203-631-1
  • UN:1915
  • ADR:3,III
  • BEREIKEN:01-2119453616-35
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    2.500 mL
  • Cat. No.:
    A15607.0F
  • Milieu certificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Environmentally Preferable:
    Veiligere gezondheid van mens en milieu
Specificaties