Orders LinkContactUsLinkComponent
2,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
2,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Glass bottle for solids, 5 g
Catalogus # A15565.06
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
2,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Catalogus # A15565.06
CAS-nummer:  1194-98-5
2,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
2,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Glass bottle for solids, 5 g
CAS-nummer:  1194-98-5
Price
81,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 1194-98-5 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 1363961
  • CAS-nummer:1194-98-5
  • Formule:C₇H₆O₃
  • MDL-nummer:MFCD00003333
  • Molecular Weight:138.12 g/mol
  • Kokend Pt:60…65 °C (12 mmHg)
  • Smelten Pt:97…101 °C
  • Dichtheid:0,859 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:214-789-6
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    5 g