Orders LinkContactUsLinkComponent
Adipohydrazide ≥97%
Adipohydrazide ≥97%
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # A15119.14
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Adipohydrazide ≥97%
Catalogus # A15119.14
CAS-nummer:  1071-93-8
Adipohydrazide ≥97%
Adipohydrazide ≥97%
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  1071-93-8
Price
37,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 1071-93-8 Molecular Formula: H2NNHCO(CH2)4CONHNH2 Formula Weight: 174.20 Odour: Odourless Melting Point: 180-182° Beilstein Reference: 973863 MDL No.: MFCD00007614
Synoniemen:  Adipyl hydrazide
  • CAS-nummer:1071-93-8
  • Formule:C₆H₁₄N₄O₂
  • MDL-nummer:MFCD00007614
  • Molecular Weight:174.2 g/mol
  • Kokend Pt:446 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:180…182 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:213-999-5
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g