Orders LinkContactUsLinkComponent
3,5-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
3,5-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
Glass bottle for solids, 5 g
Catalog # A15109.06
Irritant
3,5-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
Catalog # A15109.06
CAS Number:  7311-34-4
3,5-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
3,5-Dimethoxybenzaldehyde ≥98%
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Number:  7311-34-4
Price
67,00 €
Log in for availability
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 7311-34-4 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° Boiling Point: 115-118°/1mm Beilstein Reference: 2042374 MDL No.: MFCD00003366
  • CAS Number:7311-34-4
  • Formula:C₉H₁₀O₃
  • MDL Number:MFCD00003366
  • Molecular Weight:166.18 g/mol
  • Boiling Pt:115…118 °C (1 mmHg)
  • Melting Pt:44…48 °C
  • Flash Pt:>110 °C (230 °F)
  • Storage Temperature:Kamertemperatuur
  • EINECS:230-772-6
Specifications
Specifications
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    5 g
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.